Learn More
Bromure de cadmium, 98 %, pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15299886
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-42-6
Formule moléculaire Br2Cd
Poids moléculaire (g/mol) 272.22
Synonyme cadmium 2+ dibromide, cadmium 2+ ion dibromide, cadmium bromide, anhydrous 25g, cadmium bromide, anhydrous,
Spécification
Point d’ébullition 963.0°C
Nom chimique ou matériau Cadmium bromide
Point de fusion 566.0°C
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min
Merck Index 15,162
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohols, moderatly soluble in acetone, slightly soluble in ether
Poids de la formule 272.22
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Pures
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cadmium bromide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.