Learn More
Arséniure de cadmium, 99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
160.00€ - 436.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12006-15-4 |
---|---|
Formule moléculaire | As2Cd3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 487.085 |
Numéro MDL | MFCD00049723 |
Clé InChI | FSIONULHYUVFFA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | cadmium arsenide |
CID PubChem | 6391215 |
SMILES | [As]=[Cd].[As]=[Cd].[Cd] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11398087
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
022773.09 |
10 g |
160.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11308097
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
022773.18 |
50 g | |||||||
Description
Cadmium arsenide has a electronic properties and is used in 3D crystal structure.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12006-15-4 | |
487.085 | |
FSIONULHYUVFFA-UHFFFAOYSA-N | |
6391215 |
As2Cd3 | |
MFCD00049723 | |
cadmium arsenide | |
[As]=[Cd].[As]=[Cd].[Cd] |
Spécification
Cadmium arsenide | |
Gris | |
(Base des métaux) | |
Cd3As2 | |
UN1557 | |
Soluble in HNO3(nitric acid). | |
[As]=[Cd].[As]=[Cd].[Cd] | |
6391215 | |
99% | |
3.031 g/mL |
12006-15-4 | |
Grumeaux | |
As2Cd3 | |
MFCD00049723 | |
cadmium arsenide | |
FSIONULHYUVFFA-UHFFFAOYSA-N | |
487.085 | |
487.04 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H300-H330-H350
Mortel en cas d’ingestion.
Mortel par inhalation.
Peut provoquer le cancer.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P284-P301+P310-P304+P340-P308+P313-P310-P330-P501c
H301-H330-H350i
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS DE L’ARSENIC, SOLIDES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 234-484-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only