Learn More
Acétate de cadmium dihydraté, poudre blanche, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
183.00€ - 1993.00€
Identifiants chimiques
CAS | 5743-04-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H10CdO6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 266.53 |
Numéro MDL | MFCD00012449 |
Clé InChI | AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11351938
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011865.14 |
25 g | |||||||
11371938
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011865.22 |
100 g | |||||||
11361938
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011865.36 |
500 g |
1993.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is used in dyestuff intermediates, ceramics and producing iridescent effects on porcelains and pottery. It acts as a reagent for determination of S, Se, and Te. It is also used in cadmium electroplating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
5743-04-4 | |
266.53 | |
AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L |
C4H10CdO6 | |
MFCD00012449 |
Spécification
Cadmium acetate dihydrate | |
Blanc | |
99.999% (Metals basis) | |
MFCD00012449 | |
AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L | |
266.54 (230.50 Anhydrous) | |
Hygroscopic |
5743-04-4 | |
Poudre | |
C4H10CdO6 | |
Soluble in water,ethanol and methanol. | |
266.53 | |
Odorless | |
2.01 |
Sécurité et traitement
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P308+P313-P312-P330-P363-P501c
H302+H312+H332-H335-H350-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :6,1, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 208-853-2
missing translation for 'rtecsNumber' : AF7505000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only