Learn More
Acétate de cadmium dihydraté, 98 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
48.30€ - 351.00€
Identifiants chimiques
CAS | 5743-04-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H6CdO4·2H2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 266.52 |
Numéro MDL | MFCD00150020 |
Clé InChI | AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10297230
|
Thermo Scientific Acros
317131000 |
100 g | Flacon en plastique |
48.30€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10529843
|
Thermo Scientific Acros
317135000 |
500 g | Flacon en plastique |
103.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15129263
|
Thermo Scientific Acros
317130025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
351.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
5743-04-4 | |
266.52 | |
AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L |
C4H6CdO4·2H2O | |
MFCD00150020 |
Spécification
Cadmium acetate dihydrate | |
Blanc | |
97.5% min. (Complexometry) | |
(CH3CO2)2Cd·2H2O | |
10,1584 | |
AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L | |
266.52 | |
Analytique |
5743-04-4 | |
Cristaux ou poudre cristalline | |
C4H6CdO4·2H2O | |
MFCD00150020 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol | |
266.52 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Peut provoquer le cancer.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
Déclaration GHS P
Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Mention d’avertissement GHS :danger
- Cadmium acetate dihydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Cancérogénicité Catégorie 1A
Mention de danger
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only