Learn More
Acétate de cadmium dihydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Dans la galvanoplastie au cadium
55.50€ - 524.00€
Identifiants chimiques
CAS | 5743-04-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H10CdO6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 266.53 |
Numéro MDL | MFCD00012449 |
Clé InChI | AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11368698
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041581.22 |
100 g |
55.50€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11358698
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041581.36 |
500 g |
159.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11348698
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041581.A3 |
2 kg |
524.00€
2kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cadmium acetate dihydrate is in the porcelain production for the production of iridescent used effects. Moreover, it is in the analytical chemistry, a reagent for the detection of sulfur, selenium and tellurium. It is also used as chemical and pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
5743-04-4 | |
266.53 | |
AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L |
C4H10CdO6 | |
MFCD00012449 |
Spécification
Cadmium acetate dihydrate | |
Blanc | |
C4H10CdO6 | |
UN2570 | |
Freely soluble in water, soluble in alcohol | |
266.53 | |
98% | |
2.01 g/mL |
5743-04-4 | |
Poudre | |
MFCD00012449 | |
14,1614 | |
AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L | |
266.54 (230.50 Anhydrous) | |
Hygroscopic |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H302-H312-H332
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P308+P313-P312-P330-P363-P501c
H302+H312+H332-H335-H350-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS DE CADMIUM
missing translation for 'einecsNumber' : 208-853-2
missing translation for 'rtecsNumber' : AF7505000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only