Learn More
Acétate de cadmium, 98 %, pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
116.00€
Identifiants chimiques
CAS | 543-90-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H6CdO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 230.5 |
Clé InChI | LHQLJMJLROMYRN-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | cadmium acetate, cadmium diacetate, acetic acid, cadmium salt, cadmium ethanoate, bis acetoxy cadmium, cadmium di acetate, cadmium ii acetate, unii-95kc50z1l0, ccris 7783, hsdb 280 |
CID PubChem | 10986 |
Nom IUPAC | cadmium(2+) ; diacétate |
SMILES | CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Cd+2] |
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
543-90-8 | |
230.5 | |
cadmium acetate, cadmium diacetate, acetic acid, cadmium salt, cadmium ethanoate, bis acetoxy cadmium, cadmium di acetate, cadmium ii acetate, unii-95kc50z1l0, ccris 7783, hsdb 280 | |
cadmium(2+) ; diacétate |
C4H6CdO4 | |
LHQLJMJLROMYRN-UHFFFAOYSA-L | |
10986 | |
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Cd+2] |
Spécification
Cadmium acetate | |
543-90-8 | |
C4H6CdO4 | |
cadmium acetate, cadmium diacetate, acetic acid, cadmium salt, cadmium ethanoate, bis acetoxy cadmium, cadmium di acetate, cadmium ii acetate, unii-95kc50z1l0, ccris 7783, hsdb 280 | |
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Cd+2] | |
230.5 | |
230.5 | |
Pures |
255.0°C to 273.0°C | |
97.5% min. (Complexometry) | |
15,1619 | |
LHQLJMJLROMYRN-UHFFFAOYSA-L | |
cadmium(2+) ; diacétate | |
10986 | |
98% | |
0.5% max. |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
Peut provoquer le cancer.
Déclaration GHS P
Utiliser l’équipement de protection individuelle requis.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 208-853-2
- Cadmium acetate anhydrous
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Cancérogénicité Catégorie 1A
Mention de danger
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only