Learn More
Cadence Science™ Seringues en verre à régulation de pression
Marque: Cadence Science™ 14-825-13D
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Bagues chromées pour le pouce et les doigts pour une utilisation facile à une seule main
- Utile pour l’injection de liquides visqueux ou ceux nécessitant une plus grande pression
Spécification
Glass | |
Seringue de contrôle de pression | |
5 ml |
Injection de liquides visqueux et pour préparations injectables dans des joints osseux difficiles à pénétrer | |
0,2 ml | |
Pointe Lock |