Learn More
Cadence Science™ Aiguilles d’alimentation vétérinaire en acier inox non flexibles
Pour l’alimentation et le dosage sans lésions aux tissus sensibles.
735.00€
Spécification
Type de produit | Aiguille d’alimentation vétérinaire |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable (304) |
Jetable | Non |
À utiliser avec (application) | Alimentation et dosage des animaux sans lésions aux tissus sensibles, parfaits pour les pharmacologues, les toxicologues, les pathologistes et autres chercheurs en sciences biomédicales travaillant avec des animaux de laboratoire |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Jauge | Longueur (impériale) | Diamètre (métrique) de la bille | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Jauge | Longueur (impériale) | Diamètre (métrique) de la bille | Prix | Quantité et disponibilité | |||
16227951
|
Cadence Science™
7924 |
13 G | 3 in | 4 mm |
735.00€
12 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Spécification
Aiguille d’alimentation vétérinaire | |
Non | |
Non stérile |
Acier inoxydable (304) | |
Alimentation et dosage des animaux sans lésions aux tissus sensibles, parfaits pour les pharmacologues, les toxicologues, les pathologistes et autres chercheurs en sciences biomédicales travaillant avec des animaux de laboratoire |