Learn More
Cadence Science™ Aiguilles d’alimentation vétérinaire en plastique jetable (PTFE)
Pour les applications critiques nécessitant des aiguilles d’alimentation stériles, flexibles et à usage unique
Marque:  Cadence Science™ 9924
Description
  • Non toxique, apyrogène
  • La tubulure en PTFE est flexible et plus souple que les autres types de tubulure
  • La faible friction protège les organes délicats
  • Translucide pour une confirmation facile de la distribution des réactifs
  • Embases plastiques Luer ; pointes en silicone souple
  • Stériles, conditionnés en sachets
  • 5 aiguilles/sachet, 20 sachets/boîte
Spécification
Spécification
Aiguille d’alimentation vétérinaire souple et flexible
Oui
18G
3 in
0,078 in
PTFE
Pour les applications critiques nécessitant des aiguilles d‘alimentation stériles, flexibles et à usage unique
Stérile
0,75 cm
0,02 cm