Learn More
Cadence Science™ Aiguilles d’alimentation vétérinaire en plastique jetable (PTFE)
Pour les applications critiques nécessitant des aiguilles d’alimentation stériles, flexibles et à usage unique
Marque: Cadence Science™ 9928
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Non toxique, apyrogène
- La tubulure en PTFE est flexible et plus souple que les autres types de tubulure
- La faible friction protège les organes délicats
- Translucide pour une confirmation facile de l’administration des réactifs
- Connecteur Luer en plastique ; pointes en silicone souple
- Stérile, conditionné en sachets
- Cinq aiguilles par sachet, 20 sachets par boîte
Spécification
Aiguille d’alimentation vétérinaire souple et flexible | |
Oui | |
18G | |
1,5 in | |
0,078 in |
PTFE | |
Pour les applications critiques nécessitant des aiguilles d’alimentation stériles, flexibles et à usage unique | |
Stérile | |
0,38 cm | |
0,02 cm |