Learn More
YSI™ Câbles et sondes d’oxygène dissous / température / conductivité pour système multisonde 556
Instrument de mesure multisonde portatif
Marque:  YSI™ 556310
Code produit. 11940105
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Sonde et câble d’oxygène dissous / température / conductivité. Nécessaire pour mesurer l’oxygène dissous, la température et la conductivité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
32 pieds
Capteur de température / conductivité
Instrument de mesure portatif multisonde modèle YSI 556
Mesure l’oxygène dissous, la température, la conductivité
10 m
1 an
Oxygène dissous/Température/Conductivité