Learn More
Fisherbrand™ Câbles d’alimentation pour dispositifs de transfert semi-humide Maxi
Relie les plaques d’électrode du dispositif de transfert à l’alimentation. Les câbles d’alimentation Fisherbrand™ pour dispositifs de transfert semi-humide Maxi sont des câbles respectivement noir et rouge compatibles avec les dispositifs de transfert semi-humide Maxi SD-10 et SD-20.
Marque: Fisherbrand™ CSL-SDCAB
Description
Le transfert semi-humide a l’avantage d’être économique en raison des très faibles volumes de tampon nécessaires, de l’ordre de seulement quelques millilitres par transfert. Les dispositifs de transfert semi-humide SD-10 et SD-20 ont un couvercle à vis qui fixe le sandwich de transfert et permet un contrôle total de la pression garantissant un transfert uniforme. Les électrodes, comprenant une anode recouverte de platine et une cathode en acier inox, ne subissent pratiquement aucune corrosion et peuvent ainsi être utilisées de nombreuses années sans incident.
- Kit de deux câbles : un rouge (positif) et un noir (négatif)
- Le câble rouge s’introduit par le couvercle ; le câble noir s’introduit par le côté du support
- Compatible avec le dispositif de transfert semi-humide SD-10 (10 x 10 cm) et le dispositif de transfert semi-humide SD-20 (20 x 20 cm)
Spécification
Rouge / noir | |
Dispositifs de transfert semi-humide SD-10 et SD-20 | |
Conducteurs positifs/négatifs |
Électrophorèse | |
Câbles d’alimentation | |
2 câbles |