Learn More
Uvex™ Gants de protection C500 Dry Cut
Code produit. 15367062 Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Les gants Uvex C500 Dry associent confort, flexibilité et sensibilité tactile au niveau de protection contre les coupures le plus élevé (niveau 5/C). Les picots en vinyle (HPV) hautes performances au niveau de la paume garantissent une sensation tactile et une meilleure préhension dans les applications sèches.
  • Bamboo TwinFlex™ Technology ensures a very high level of cut protection
  • HPV dots on the palm for enhanced grip capabilities
  • Highly flexible with good tactile sensation
  • Uvex Climazone effectively removes excess warmth and moisture
  • Free of harmful substances in accordance with OEKO-TEX™ Standard 100
  • Silicone-free according to the imprint test
  • 3D Ergo Technology ensures a secure fit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Coating Material HPV Dots
Couleur Vert, Noir
Matériau Bamboo Viscose, HPPE, Polyamide
Dimensions 8
Norme EN388 XX4XC
Type de manchette de gant Knit
Séries C500 Dry