Learn More
Consort™ Analyseur multiparamètre de paillasse C3010
Un instrument à double canal à paramètres complets capable d’effectuer 2 mesures simultanément ou affichées individuellement sur l’écran.
Marque: Consort™ C3010
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Aucune interférence entre les électrodes de pH / ORP / Ion et les électrodes de conductivité dans la même solution
- Les tableaux d’étalonnage personnalisés permettent à l’utilisateur d’ajouter des tableaux complets de relations tampon / température standard
- L’écran large affiche 2 canaux en même temps, y compris la température et la date / heure
- L’indicateur de stabilité garantit la visualisation lorsque la mesure s’est stabilisée
- L’algorithme de stabilité garantit des mesures stables et permet de détecter les changements rapides
- Fonction Hold pour figer l’affichage
- Résolution sélectionnable pour des lectures plus stables de mV, pH et OD
- Verrou de gamme pour les mesures de conductivité
- La compensation capacitive élimine la composante capacitive de l’électrode et du câble lors de la mesure de faibles conductivités
- L’interface USB à isolation galvanique élimine les effets de boucle de terre lorsqu’elle est connectée à un PC
- Étalons préprogrammés pour le pH : 1,68, 2,00, 4,00, 4,01, 6,87, 6,99, 9,18, 9,21, 10,01, 12,00, 12,45 à 25°C
- Étalons préprogrammés pour la conductivité : 1413 µS/cm, 12,88 mS/cm, 111,8 mS/cm à 25°C
- Mises à jour gratuites des logiciels et micrologiciels téléchargeables à partir du site www.consort.be
Spécification
0.5% f.s. of range | |
0.1 % ± 1 chiffre | |
BPL, rappel 0 à 999 h | |
LCD, 240 x 64 pixels | |
±2000 mV | |
0 à 200 MΩ cm | |
0 à 100 g/L | |
–5°C à +105°C | |
English, Dutch, French, German | |
600 to 1300 hPa | |
0.1 mV | |
0.01mg/L | |
26 cm | |
1 kg |
0.1% ± 1 digit | |
Rétroéclairage blanc | |
2 mesures, 2 températures | |
0 à 2000 mS/cm | |
-2,000 à 16,000 | |
0,0 à 70,0 | |
0,001 | |
Measurement: 2 BNC, 1012 Ω Temperature: 2 x 2 bannanas, for Pt1000 |
|
Mains: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz Low voltage: 9 to 15 VDC, 240 VAC, 50/60 Hz |
|
0.001 μS/cm | |
1 Ω cm | |
0.1°C | |
9 cm |