Learn More
C20orf4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | C20orf4 |
---|---|
Concentration | 0.33 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16879684
|
Proteintech
20179-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16869684
|
Proteintech
20179-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
AAR2 encodes the homolog of the yeast A1-alpha2 repressin protein that is involved in mRNA splicing. Alternately spliced transcript variants have been found for this gene.Spécification
C20orf4 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
Q9D2V5, Q9Y312 | |
25980, 296312, 68295 | |
C20orf4 Fusion Protein Ag14039 | |
Primary | |
-20°C | |
AAR2 |
0.33 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
C20orf4, CGI 23, PRO0225 | |
Aar2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |