Learn More
Eppendorf™ C170i, standard, droite, O2, 230 V UE
L’incubateur à CO2 CellXpert C170i offre des conditions de croissance fiables (récupération rapide, température uniforme, conception sans ventilateur) pour des résultats plus reproductibles, et sa conception sans ventilateur facilite le nettoyage. Il offre également jusqu’à 25 % d’espace utilisable supplémentaire et de nombreuses fonctionnalités intelligentes grâce à l’interface tactile VisioNize™.
Marque: Eppendorf™ 6731001011
14188.25 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CellXpert™ C170i, porte intérieure non segmentée, poignée côté droit, contrôle de l’oxygène 1 à 20 %, 220/240 V, 50/60 Hz, contrôle de l’oxygène 1 à 20 %, poignée côté droit, porte intérieure non segmentée, DHT 180° (standard avec C170i), 220/240 V, 50/60 HzSpécification
6,0 ft3 | |
170 L | |
1 à 20 % | |
Interface tactile VisioNize™ | |
2 | |
71,5 x 71,8 x 90,0 cm / 28,3 x 28,1 x 35,4 in. | |
53,9 cm | |
44,5 cm | |
220/240 V |
Acier inox embouti (sans soudure) | |
Capteur IR | |
Température ambiante + +4°C jusqu’à 50°C | |
ZrO2 (dioxyde de zirconium) | |
44,5 x 53,9 x 69,2 cm / 17,5 x 21,2 x 27,2 in. | |
21,2 po | |
27,2 po | |
220/240 V, 50/60 Hz |