Learn More
C16orf70 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | C16orf70 |
---|---|
Concentration | 0.34 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16810165
|
Proteintech
20602-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16800165
|
Proteintech
20602-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The MW of this protein is 48 kDa, and our antibody specifically recognizes the 48 kDa protein.
The function of C20orf30 has not been widely studied, and is yet to be fully elucidated.Spécification
C16orf70 | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human, Mouse | |
Q9BSU1 | |
102547323, 80262 | |
C16orf70 Fusion Protein Ag14576 | |
Primary | |
-20°C | |
C16orf70 |
0.34 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
C16orf6, C16orf70, lin 10, LIN10, UPF0183 protein C16orf70 | |
C16orf70, LOC102547323 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |