Learn More
Labcon Distributeurs de transfert sanguin C-Pette™ et C-Pette™ E
Ces distributeurs E offrent un moyen facile de distribuer du sang dans une cassette de test sans retirer le bouchon du tube de prélèvement.
17.60€ - 371.00€
Spécification
Type de produit | Distributeur de gouttelettes de sang |
---|---|
Jetable | Oui |
Code produit | Marque | Quantité | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17494362
|
Labcon
7625-540-000-9 |
100/paquet | Canule acrylique |
17.60€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17484362
|
Labcon
7625-500-000-9 |
500 Paquet | Canule acrylique |
75.65€
500 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17424372
|
Labcon
7630-540-000-9 |
100/paquet | Canule en acier inoxydable |
104.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17414372
|
Labcon
7630-500-000-9 |
500 Paquet | Canule en acier inoxydable |
371.00€
500 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Les deux distributeurs E s’adaptent à tous les tubes de prélèvement sanguin standard et sont parfaits pour une utilisation avec de nombreux analyseurs délocalisés qui nécessitent la distribution d’un échantillon.
- Minimise les aérosols et réduit le risque d’infections acquises en laboratoire
- Peut être utilisé sans risque au chevet du patient
- Polystyrène USP classe VI
- Canule en acier inoxydable ou arylique
- Non autoclavable
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Distributeur de gouttelettes de sang | |
Oui |