Learn More
Masterflex™ Pompe péristaltique C/L à canal unique en sulfure de polyphénylène (PPS) / acier inoxydable
Idéale pour une répartition homogène des liquides dans les applications en chromatographie, spectroscopie et distribution
Spécification
Certifications/Conformité | 2011/65/EU (RoHS Directive), CCC, CE, cUL, EN 61326 1/A2: 2001 (EMC Directive), EN 809 (EU Machinery Directive), UL |
---|---|
Canaux | 1 |
Type de contrôle | Variable-Speed |
Type d’affichage | LED |
Classification du boîtier | IP 22 |
Description
New head design provides more positive tubing retention and improved flow performance
Ces pompes économiques et faciles à utiliser incluent des fonctions de pompage réversible, des capacités de commande à distance et des modifications rapides des tubulures. Idéale pour une répartition homogène des liquides dans les applications en chromatographie, spectroscopie et distribution. Levée d’aspiration maximale de 5 pieds (1,5 m) ; tête de décharge max. de 20 pieds (6,1 m) ; pression max. 15 psi (1,0 bar). Les pompes à auto-amorçage résistent à une contre-pression mineure.br /br /ulliDébit : 0,002 à 43 ml/min en fonction du régime d’entraînement et de la taille des tubulures/liliTête de pompe en sulfure de polyphénylène (PPS), acétal et copolyester avec quatre rouleaux en acier inoxydable (SS)/liliLe bouton Max permet d’actionner la pompe à 100 % de son régume ; utilisé pour amorcer ou pour rincer rapidement la tubulure/liliBoîtier empilable, compact 1/4-DIN : montage dans le rack de l’équipement ou installation sur la paillasse du laboratoire. (Pour le montage, commander les supports 77120-03)/liliLes pompes acceptent des longueurs continues de tubulure pour un circuit de débit propre et ininterrompu sans raccords/liliLa commande de vitesse à un seul tour et l’interrupteur cw/arrêt/cw distincts avec indicateur d’alimentation vert maintiennent le réglage de la vitesse lorsque vous mettez la pompe sous et hors tension ou si vous l’actionnez dans le sens inverse/liliMoteur CC à aimant permanent réversible ; purge le liquide avant ou après le pompage ; pompage du liquide dans les deux sens/liliRaccords de commande à distance à l’arrière de la pompe ; pompe de démarrage/arrêt avec fermeture de contact/liliLe bouton ldquo;Maxrdquo; permet d’actionner la pompe aux tr/min maximum - amorcer ou pour rincer rapidement la tubulure/liliLa tête de pompe présente une occlusion fixe moyenne pour la tubulure ; il n’est pas nécessaire d’ajuster l’occlusion/liliEn savoir plus sur cet élément/li/ulSpécification
2011/65/EU (RoHS Directive), CCC, CE, cUL, EN 61326 1/A2: 2001 (EMC Directive), EN 809 (EU Machinery Directive), UL | |
Variable-Speed | |
IP 22 | |
Yes | |
C/L™ Single-Channel | |
Separate single-turn | |
32°F | |
+32 °F | |
177.8 mm | |
88.9 mm |
1 | |
LED | |
15 psig | |
Ideal for consistent fluid delivery in chromatography, spectroscopy, and dispensing applications | |
Reversible permanent magnet DC | |
105°F | |
+105 °F | |
17.8 x 9.5 x 8.9 cm | |
88.9 mm |