Learn More
Masterflex™ Tubulure pour pompe translucide C-Flex Ultra Masterflex™
Plus longue durée de vie de toutes les formulations C-Flex™
140.00€ - 261.00€
Spécification
Type de produit | Tube de pompe |
---|---|
Certifications/Conformité | Sans phthalate ; sans DEHP ; RoHS ; pharmacopée européenne ; USP |
Autoclavable | Oui |
Matériau | C-Flex |
Longueur totale (métrique) | 7,6 m |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12507396
|
Masterflex™
06434-15 |
15 | 4,8 mm |
261.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12580678
|
Masterflex™
06434-24 |
24 | 6,4 mm |
140.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12590678
|
Masterflex™
06434-35 |
35 | 7,9 mm |
182.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12500688
|
Masterflex™
06434-36 |
36 | 9,7 mm |
188.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Tubes Masterflex L/S paroi épaisse• Débit de 10 à 3400mL/min
• Pour application difficiles: transferts des liquides visqueux, chargés en particules,..
• Longévité accrue
• C-Flex™ Ultra
• Le rouleau de 7,5 m
Spécification
Tube de pompe | |
Oui | |
7,6 m |
Sans phthalate ; sans DEHP ; RoHS ; pharmacopée européenne ; USP | |
C-Flex |