Learn More
Masterflex™ Tubulure translucide Tygon™ ND-100-65
Formulée spécifiquement pour une utilisation avec dialyse, administration de produits de chimiothérapie et interventions chirurgicales peu invasives. La tubulure Saint Gobain Performance Practice™ Tygon™ ND-100-65 répond aux critères de performance DEHP pour la clarté, la flexibilité, la résistance aux produits chimiques, les propriétés d’adhérence et la durée de conservation.
Marque: Masterflex™ ADF00016C
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- À utiliser spécifiquement pour les applications médicales
- Conforme à REACH pour DEHP
- La dimension des produits individuels est maintenue et surveillée par des micromètres en ligne et une vérification hors ligne avec du matériel informatisé d’imagerie
Exemples d’applications :
- Appareil de dialyse
- Pompes péristaltiques
- Laboratoires Metical
- Dispositifs peu invasifs
- Inhalateur
- Sang et solutions IV
Spécification
ISO 10993, USP Class VI | |
Autoclavable | |
6.35 mm | |
0.31 in. | |
49 ft. | |
0.03 in. | |
Blood transfer applications, dialysis equipment, wound drainage, etc. | |
1 Ea. | |
65 (Shore A) | |
127 mm |
Tubing | |
0.25 in. | |
Tygon ND-65 | |
7.9 mm | |
15 m | |
0.79 mm | |
-48°C | |
Transparent | |
18°psi | |
74°C |