Learn More
Masterflex™ Tubulure C-Flex™
Utilisez cette tubulure pour les applications générales de laboratoire, biotechnologiques et pharmaceutiques nécessitant des performances élevées. La tubulure Cole-Parmer™ C-Flex offre une résistance exceptionnelle à la traction et à la déchirure, une bonne biocompatibilité et une excellente résistance chimique.
Marque:  Masterflex™ 06422-11
107.24 EUR valable jusqu'au 2024-09-22
Utilisez le code promo "21641" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12428640
  • 507.00€ / 1 rouleau
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
La tubulure transparente présente une faible perméabilité au gaz et une surface lisse. Offre une alternative économique au silicone platine. Le produit est fabriqué conformément aux réglementations sur la qualité du CFR alinéa 21, partie 820 - Exigences relatives au système qualité (BPF).
  • Plage de températures : -40 à 275°C
  • Fonctionnement à vide de 760 mmHg à 23°C
  • Stérilisation : Autoclave ou oxyde d’éthylène