Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure C-Flex™, formulation 072
La tubulure C-Flex™ est fabriquée à partir d’élastomère thermoplastique de qualité pharmaceutique. Elle est entièrement caractérisée, validée et testée selon une variété de spécifications. Propriétés biologiques, chimiques, physiques étendues et tests des substances extractibles disponibles pour faciliter la validation des applications C-Flex.
64.15€ - 614.24€
Spécification
Type de produit | Tubing |
---|---|
Certifications/Conformité | USP classe VI, ISO 10993, EP, ISO 10993, EP |
Autoclavable | Autoclavable |
Matériau | Thermoplastic |
Allongement | 862% |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) interne | Diamètre (impériale) externe | Longueur totale (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) interne | Diamètre (impériale) externe | Longueur totale (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15670665
|
Saint Gobain Life Sciences
072-125-2 |
0,125 po | 1/4 in. | 50 pi | |||||
15690665
|
Saint Gobain Life Sciences
072-188-3 |
3/16 in. | 0.375 in. | 50 ft. | |||||
15600675
|
Saint Gobain Life Sciences
072-250-2 |
1/4 in. | 3/8 in. | 50 pi |
68.75€
15m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15610675
|
Saint Gobain Life Sciences
072-250-3 |
1/4 in. | 7/16 in. | 50 ft. | |||||
15620675
|
Saint Gobain Life Sciences
072-250-4 |
1/4 in. | 0.5 in. | 50 ft. | |||||
15630675
|
Saint Gobain Life Sciences
072-313-3 |
5/16 in. | 1/2 in. | 50 pi |
124.00€
15m |
Expédition estimée: 19-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15640675
|
Saint Gobain Life Sciences
072-375-2 |
3/8 in. | 1/2 in. | 50 pi |
105.00€
15m |
Expédition estimée: 19-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15660675
|
Saint Gobain Life Sciences
072-375-4 |
0.375 in. | 0.625 in. | 50 ft. | |||||
15670675
|
Saint Gobain Life Sciences
072-500-3 |
0.5 in. | 11/16 in. | 50 ft. | |||||
15680675
|
Saint Gobain Life Sciences
072-500-4 |
1/2 in. | 3/4 in. | 50 pi |
299.00€
15m |
Expédition estimée: 19-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15690675
|
Saint Gobain Life Sciences
072-625-4 |
5/8 in. | 7/8 in. | 50 pi |
292.00€
15m |
N/A | |||
15600685
|
Saint Gobain Life Sciences
072-750-4 |
3/4 in. | 1 po | 15 pi |
99.85€
4.50m |
Expédition estimée: 19-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15610685
|
Saint Gobain Life Sciences
072-750-6 |
0.75 in. | 1.125 in. | 15 ft. |
310.96€
4.50m |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15650665
|
Saint Gobain Life Sciences
072-1000-6 |
1 in. | 1.375 in. | 15 ft. |
484.92€
4.50m |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15660665
|
Saint Gobain Life Sciences
072-1000-8 |
1 in. | 1.5 in. | 15 ft. |
614.24€
4.50m |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
La tubulure C-Flex™ est fabriquée à partir d’élastomère thermoplastique (TPE) de qualité pharmaceutique pour répondre aux exigences des applications biopharmaceutiques lors du traitement des fluides grâce à un excellent joint thermique et des capacités de soudure stériles.
- Scellable et soudable avant ou après la stérilisation
- Stérilisable par irradiation aux rayons gamma et en autoclave
- Propriétés malléable, d’adhérence et de mise en forme pour les assemblages à usage unique et les surmoules
- Répond à la norme USP classe VI et aux normes ISO 10993
- Apyrogènes, non cytotoxiques, non hémolytiques
- Flexibilité conservée de - 45 C à +135°C (- 50F à +275 °F)
- Beaucoup moins perméable que le silicone
- Alésage intérieur lisse pour un débit de liquide supérieur
- Sans composants d’origine animale et incinération possible
- Paquet de validation complet (biologique, chimique, physique, substances extractibles) disponible pour toutes les formulations
Spécification
Tubing | |
Autoclavable | |
862% | |
-45°C | |
Opaque | |
Flexible | |
135°C |
USP classe VI, ISO 10993, EP, ISO 10993, EP | |
Thermoplastic | |
Applications pharmaceutiques et biopharmaceutiques ; Idéales pour les assemblages à usage unique | |
Non stérile | |
60 (Shore A) | |
Résistance à la traction : 1196 psi |