Learn More
Masterflex™ Tubulure Microbore C-Flex
Marque: Masterflex™ 95718-34
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
FDA, sans DEHP, sans phtalate, RoHS, ADCF | |
1,42 mm | |
15,24 m | |
1/boîte | |
Opaque |
Autoclavables | |
C-Flex | |
-40°C | |
34 | |
275°C |