Learn More
Cytiva Colonnes C
Les colonnes C sont des colonnes modulaires économiques qui fonctionnent à basse pression ou par gravité, ce qui permet une distribution uniforme de l’éluant dans le lit de milieu, même sans adaptateurs de débit.
Marque: Cytiva 19510201
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les colonnes sont disponibles en trois diamètres et plusieurs longueurs.
- Elles sont compatibles avec de nombreux milieux en vrac.
- Des adaptateurs de débit sont disponibles pour chacun des diamètres de colonne afin de permettre des hauteurs de lit optimales pour chaque application, tout comme des chemises thermostatiques pour un contrôle précis de la température.
- Les réservoirs de remplissage pour chaque diamètre de colonne optimisent les conditions de remplissage.
- Les colonnes C sont livrées avec une tubulure en PE (dia. int. : 1,0 mm, longueur : 2 m), des grilles de support de lit, des anneaux de réseau à clipser et des instructions.
Specifications
Colonnes de chromatographie C | |
400 mm | |
Verre borosilicaté | |
Support de réseau en PA / PP | |
Séparations par faible pression ou par gravité |
16 mm | |
Tubulure en PE (dia. int. 1,0 mm, longueur 2 m), grilles de support de lit, anneaux de réseau à clipser et instructions | |
14 psi (1 bar) | |
Empty Chromatography Column |