Learn More
Cytiva Colonnes C
Les colonnes C sont des colonnes modulaires économiques qui fonctionnent à basse pression ou par gravité, ce qui permet une distribution uniforme de l’éluant dans le lit de milieu, même sans adaptateurs de débit.
Marque:  Cytiva 19-5104-01
Code produit. 10332860
  • 418.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 08-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Les colonnes sont disponibles en trois diamètres et plusieurs longueurs.
  • Elles sont compatibles avec de nombreux milieux en vrac.
  • Des adaptateurs de débit sont disponibles pour chacun des diamètres de colonne afin de permettre des hauteurs de lit optimales pour chaque application, tout comme des chemises thermostatiques pour un contrôle précis de la température.
  • Les réservoirs de remplissage pour chaque diamètre de colonne optimisent les conditions de remplissage.
  • Les colonnes C sont livrées avec une tubulure en PE (dia. int. : 1,0 mm, longueur : 2 m), des grilles de support de lit, des anneaux de réseau à clipser et des instructions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Colonnes de chromatographie C
1000 mm
Verre borosilicaté
Support de réseau en PA / PP
Séparations par faible pression ou par gravité
16 mm
Tubulure en PE (dia. int. 1,0 mm, longueur 2 m), grilles de support de lit, anneaux de réseau à clipser et instructions
14 psi (1 bar)
Empty Chromatography Column