Learn More
Cytiva Colonne C 10/10
Colonnes vides économiques adaptées à la chromatographie liquide basse pression et à l’alimentation par gravité à des volumes inférieurs généralement utilisés à l’échelle de la recherche.
Marque:  Cytiva 19-5035-01
Code produit. 10221110
  • 116.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-09-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
10 mm
Tubulure en polyéthylène (D.I. 1 mm), écrans de support de lit, anneaux de réseau à clipser et instructions
10 mm
Chromatographie liquide basse pression
10 mm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Cytiva Colonne C 10/10 > 10 mm