Learn More
Chlorure de butyryl, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
22.30€ - 124.00€
Identifiants chimiques
CAS | 141-75-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H7ClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 106.55 |
Numéro MDL | MFCD00000752 |
Clé InChI | DVECBJCOGJRVPX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | butyryl chloride, n-butyryl chloride, butyric acid chloride, butyroyl chloride, butyric chloride, butyrylchloride, unii-2xvm8e16ir, ccris 5989, n-butyric acid chloride, n-butanoyl chloride |
CID PubChem | 8855 |
Nom IUPAC | Chlorure de butanoyle |
SMILES | CCCC(Cl)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10701744
|
Thermo Scientific
149210500 |
50 mL | Flacon en verre |
22.30€
50mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10153720
|
Thermo Scientific Acros
149212500 |
250 mL | Flacon en verre |
42.20€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10245290
|
Thermo Scientific Acros
149210010 |
1 L | Flacon en verre |
124.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
141-75-3 | |
106.55 | |
DVECBJCOGJRVPX-UHFFFAOYSA-N | |
8855 | |
CCCC(Cl)=O |
C4H7ClO | |
MFCD00000752 | |
butyryl chloride, n-butyryl chloride, butyric acid chloride, butyroyl chloride, butyric chloride, butyrylchloride, unii-2xvm8e16ir, ccris 5989, n-butyric acid chloride, n-butanoyl chloride | |
Chlorure de butanoyle |
Spécification
Butyryl chloride | |
-89.0°C | |
1.0180g/mL | |
18°C | |
99% | |
CH3CH2CH2COCl | |
MFCD00000752 | |
15, 1602 | |
butyryl chloride, n-butyryl chloride, butyric acid chloride, butyroyl chloride, butyric chloride, butyrylchloride, unii-2xvm8e16ir, ccris 5989, n-butyric acid chloride, n-butanoyl chloride | |
DVECBJCOGJRVPX-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de butanoyle | |
8855 | |
99% |
141-75-3 | |
Jaune | |
102.0°C | |
Authentique | |
C4H7ClO | |
1.4112 to 1.4132 | |
02, 274 | |
1.018 | |
Solubility in water: decomposes. Other solubilities: miscible with ether,decomposes in alcohol | |
CCCC(Cl)=O | |
106.55 | |
106.55 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeur très inflammables.
Toxique par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION :Rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 205-498-5
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.