Learn More
Macherey-Nagel™ Bouchon en butyle pour bouchon à col à sertir de N20
Utilisé lors de l’assemblage manuel des bouchons à sertir. Le bouchon en butyle Macherey-Nagel™ pour bouchon à col à sertir de N20 est en butyle durable. Le bouchon est approprié pour les bouchons de 20 mm. Tous les autres composants de bouchon sont vendus séparément.
Marque: Macherey-Nagel™ 702931
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
La fabrication de bouchons entièrement automatisée avec des paramètres de production définis évite les variations d’état physique et analytique des composants de bouchon. Les produits sont fabriqués dans des conditions hygiéniques strictes. Des contrôles en cours de fabrication et une inspection finale du CQ ont été mis en œuvre pour garantir une qualité de produit fiable.
- Utilisé dans les bouchons à sertir de N20 Macherey-Nagel™ lors de l’assemblage manuel des bouchons
- Pour flacons de chromatographie à col à sertir Macherey-Nagel™ avec une ouverture de 20 mm
- En butyle gris robuste, d’une dureté Shore A 37°
- Les 100 bouchons sont conditionnés dans un sachet en polyéthylène (PE)
Spécification
20 mm | |
37° Shore A | |
Gray | |
Bouchon N20 |
À utiliser avec un bouchon à sertir | |
100/boîte | |
Butyl Rubber |