Learn More
Acétate de butyle, CHROMASOLV™ Plus, pour HPLC, 99,7 %, Honeywell Riedel-de Haen
CHROMASOLV™ Plus, pour HPLC, 99,7 %
90.18€ - 483.99€
Identifiants chimiques
CAS | 123-86-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H12O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 116.16 |
Numéro MDL | MFCD00009445 |
Clé InChI | DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle |
CID PubChem | 31272 |
ChEBI | CHEBI:31328 |
Nom IUPAC | butyl acetate |
SMILES | CCCCOC(C)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15612870
|
Honeywell-Chromasolv
270687-1L |
1 L | Bouteille en verre |
90.18€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15622870
|
Honeywell-Chromasolv
270687-6X1L |
6 x 1 L | Bouteille en verre |
483.99€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Pour HPLC, spectrophotométrie et analyse environnementale
- Testés pour la compatibilité HPLC via l’analyse de gradient et la spectroscopie UV-VIS
- Profil d’impuretés UV faible
- Ligne de base LC du gradient à faible niveau d’impuretés
- Très faibles niveaux d’impuretés non volatiles
Identifiants chimiques
123-86-4 | |
116.16 | |
DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N | |
31272 | |
butyl acetate |
C6H12O2 | |
MFCD00009445 | |
n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle | |
CHEBI:31328 | |
CCCCOC(C)=O |
Spécification
Butyl acetate | |
123-86-4 | |
100.0000% | |
0.88 g/mL at 25 °C(lit.) | |
27°C | |
CH3COO(CH2)3CH3 | |
UN1123 | |
n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle | |
CCCCOC(C)=O | |
116.16 | |
CHEBI:31328 | |
>99.65% |
CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, 99.7% | |
max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 at 320 nm, max. 0.02 at 300 nm, max. 0.04 at 275 nm, max. 0.20 at 260 nm | |
-78°C (literature) | |
126.2°C | |
C6H12O2 | |
MFCD00009445 | |
1741921 | |
DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N | |
butyl acetate | |
31272 | |
116.16 | |
HPLC |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 900 jours à compter de la date de fabrication
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage : 3 :II ; Nom d’expédition approprié :Acétates de butyle
missing translation for 'einecsNumber' : 204-658-1
Recommended Storage : Temp. ambiante
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Butyl acetate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: n-butyl acetate