Learn More
Butane-1-ol, extra pur, SLR, Fisher Chemical
28.10€ - 535.00€
Identifiants chimiques
CAS | 71-36-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H10O |
Poids moléculaire (g/mol) | 74.12 |
Numéro MDL | 2964 |
Clé InChI | LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | butane-1-ol |
SMILES | CCCCO |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11413543
|
Fisher Chemical
B/4800/08 |
500 mL | Flacon en verre ambré |
28.10€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10714751
|
Fisher Chemical
B/4800/15 |
1 L | Flacon en verre ambré |
58.05€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10223660
|
Fisher Chemical
B/4800/17 |
2.5 L | Flacon en verre ambré |
77.95€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10344930
|
Fisher Chemical
B/4800/PB17 |
2.5 L | Flacon en verre revêtu de plastique |
84.20€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10600331
|
Fisher Chemical
B/4800/21 |
5 L | Boîte métallique |
166.00€
5L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12357133
|
Fisher Chemical
B/4800/25 |
25 L | Boîte métallique | N/A | |||||
Description
Butane-1-ol, extra-pur, SLR
Identifiants chimiques
71-36-3 | |
74.12 | |
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N | |
CCCCO |
C4H10O | |
2964 | |
butane-1-ol |
Spécification
-89°C | |
Incolore | |
Liquide | |
2964 | |
2.95 mPaS ( at 20°C) | |
CCCCO | |
74.12 |
71-36-3 | |
117.6°C | |
C4H10O | |
6.7mbar at 20°C | |
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N | |
butane-1-ol | |
74.12g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- 1-Butanol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.