Learn More
Buerkle™ Récupérateur de mercure
Le collecteur de mercure Buerkle™ permet de collecter facilement le mercure déversé, qui peut ensuite être réutilisé.
Marque:  Buerkle™ 9789-0001
35.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10483482
  • 37.45€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Permet de collecter facilement le mercure déversé, qui peut ensuite être réutilisé
  • Le collecteur de mercure est composé d’un bac et d’un couvercle à bouchon à vis avec un insert spécial en mousse plastique
  • En appuyant doucement cette mousse sur le mercure déversé, les pores de la mousse s’ouvrent et absorbent les globules de mercure
  • Le bouchon est ensuite vissé sur le bac, les globules sont à nouveau libérés et tombent dans le bac au travers de l’élément de séparation perforé
Spécification
Spécification
Collecteur de mercure
Mercury
Bouchon spécial avec mousse plastique exclusive
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Buerkle™ Récupérateur de mercure > Inclut : Bouchon spécial avec mousse plastique exclusive