Learn More
Buerkle™ Mortier en mélamine Buerkle™
Mortier en mélamine Buerkle™ avec surface particulièrement dure et résistante à l’abrasion.
Marque: Buerkle™ 8252-0500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Mélamine
- Surface dure
- Surface résistante à l’abrasion
- Avec base et bec verseur
Spécification
700 ml | |
150 mm | |
Mélamine | |
95 mm |
Autoclavable | |
Mortier | |
Convient à une utilisation avec des denrées alimentaires | |
700 ml |