Learn More
OHAUS™ Support pour burette
Support pour burette OHAUS™ conçu pour saisir et positionner en toute sécurité la verrerie de laboratoire.
69.55€ - 178.00€
Spécification
Type | Support pour burette |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Burettes de 100 ml |
Hauteur (métrique) | 108,000 mm |
Hauteur (impériale) | 4,25 in |
Longueur (métrique) | 173,00 mm |
Code produit | Marque | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15712279
|
OHAUS™
30392227 |
Acier inoxydable |
178.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15782279
|
OHAUS™
30392234 |
Nickelé |
69.55€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Cadres de laboratoire, tiges et connecteurs résistants à la corrosion
- Disponible en acier inox de qualité supérieure, offrant une résistance chimique et une durabilité élevées.
- Les pinces en zinc nickelées offrent une résistance à la traction élevée.
Spécification
Support pour burette | |
108,000 mm | |
173,00 mm |
Burettes de 100 ml | |
4,25 in | |
Micro-burettes de 100 ml |