Learn More
Bochem™ Pince de burette
La pince pour burette Bochem™ est équipée d’une noix de serrage et peut être utilisée avec des tubes à essai et des burettes.
Marque:  Bochem™ 5631
Code produit. 10769431
  • 30.50€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Noix de serrage de 13,5 mm de diamètre
  • Revêtement en PVC
Spécification
Spécification
Chromé
Angle de 90°
13,5 mm
7 à 25 mm