Learn More
Merck Millipore Réactif d’extraction de protéines BugBuster™ 10X
Réactif pour la préparation d’échantillons de protéines
Marque: Merck Millipore 70921-4
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Formulation concentrée de détergents exclusifs sans ajout de sels ou de composants tampons
- Offre une alternative flexible au BugBuster 1X standard prêt à l’emploi, permettant une dilution définie par l’utilisateur et l’ajout de composants tampons
- Comprend tous les avantages de biotraitement du BugBuster standard ainsi que la liberté de contrôler le pH, la concentration de réactif et les additifs tampons nécessaires à l’extraction et à l’activité maximales de la protéine cible