Learn More
Macherey-Nagel™ Tampons pour NucleoSpin™ RNA Plus
Solutions tampons supplémentaires pour une utilisation avec les kits NucleoSpin™ ARN Plus, pour une isolation efficace et rapide de l’ARN des cellules et des tissus.
27.60€ - 88.45€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Kits ARN Plus NucleoSpin |
---|---|
CAS | 593-84-0 |
Odeur | Inodore |
Contenu et stockage | Température ambiante (18°C à 25°C) |
Forme | Liquide |
Code produit | Marque | Type de produit | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15849127
|
Macherey-Nagel™
740907.30 |
Solution de liaison BS | 30 mL |
27.60€
30mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15839127
|
Macherey-Nagel™
740906.125 |
Tampon de lyse LBP | 125 mL |
88.45€
125mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Kits ARN Plus NucleoSpin™
- Les colonnes d’élimination de l’ADNg – sans digestion fastidieuse de la rDNase
- Manipulation pratique – Élimination du lysat et de l’ADNg avec la même colonne (en une seule étape)
- Nouveau tampon de lyse – exceptionnellement efficace, sans mercaptoéthanol ni TCEP nécessaire
- Système à membrane en silice à deux colonnes (une pour l’élimination de l’ADN, une autre pour l’isolement de l’ARN)
- Applications en aval : RT-PCR en temps réel, transfert de Northern, extension d’amorces, technologie de matrice, dosages de protection RNase
Spécification
Kits ARN Plus NucleoSpin | |
Inodore | |
Liquide |
593-84-0 | |
Température ambiante (18°C à 25°C) | |
Isolement de l’ARN à partir des cellules et des tissus |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : Au moins 1 an