Learn More
Macherey-Nagel™ Tampons pour kits de plasmides NucleoSpin™
Fourniture supplémentaire de solutions tampons (tampon de remise en suspension A1, tampon de lyse A2, tampon de neutralisation A3, tampon de lavage AW, concentrat de tampon de lavage A4 ou tampon d’élution AE) pour la préparation de l’ADN plasmide de haute pureté avec plusieurs kits de plasmides NucleoSpin™.
Marque: Macherey-Nagel™ 740914.3
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Pour une utilisation avec les kits de purification d’ADN plasmidique NucleoSpin™ suivants :
- Plasmide NucleoSpin™ (avec/sans couvercle)
- Plasmide NucleoSpin™ QuickPure
- Plasmide NucleoSpin™ EasyPure
- Plasmide NucleoSpin™ 8/96 (kit complet/de base)
- Qualité de transfection de plasmides NucleoSpin™
- Qualité de transfection de plasmide NucleoSpin™ 96 (kit complet/de base)
Spécification
Incolore | |
Kits plasmides NucleoSpin™ | |
600 mL | |
Température ambiante (18°C à 25°C) | |
Préparation de l’ADN plasmidique de haute pureté |
4X (produit 3 000 ml de solution de travail) | |
7,0 à 8,0 | |
Inodore | |
Liquide | |
Tampon de lavage A4 (concentrat) |