Learn More
Macherey-Nagel™ Tampons pour kits de plasmides NucleoSpin™
Fourniture supplémentaire de solutions tampons (tampon de remise en suspension A1, tampon de lyse A2, tampon de neutralisation A3, tampon de lavage AW, concentrat de tampon de lavage A4 ou tampon d’élution AE) pour la préparation de l’ADN plasmide de haute pureté avec plusieurs kits de plasmides NucleoSpin™.
Marque: Macherey-Nagel™ 740916.3
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Pour une utilisation avec les kits de purification d’ADN plasmidique NucleoSpin™ suivants :
- Plasmide NucleoSpin™ (avec/sans couvercle)
- Plasmide NucleoSpin™ QuickPure
- Plasmide NucleoSpin™ EasyPure
- Plasmide NucleoSpin™ 8/96 (kit complet/de base)
- Qualité de transfection de plasmides NucleoSpin™
- Qualité de transfection de plasmide NucleoSpin™ 96 (kit complet/de base)
Spécification
Incolore | |
Chlorhydrate de guanidine ; 2-propanol ; eau | |
3000 mL | |
Alcoolisée | |
Liquide | |
Tampon de lavage AW |
Kits plasmides NucleoSpin™ | |
7,0 à 8,0 | |
50-01-1 | |
Température ambiante (18°C à 25°C) | |
Préparation de l’ADN plasmidique de haute pureté |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Buffer AW (3000 mL)
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P330-Rincer la bouche.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 2-propanol, guanidine hydrochloride