Spécification
Couleur | Bleu |
---|---|
pH | 9.21 |
Forme physique | Liquide |
Type de solution | Solution tampon pH |
Odeur | Aucune |
Conditionnement | 250 ml |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10533353
![]() |
Mettler Toledo
51350036 |
250 ml |
27.95€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10657243
![]() |
Mettler Toledo
51350046 |
6 × 250 ml |
116.00€
1500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Spécification
Bleu | |
Liquide | |
Aucune |
9.21 | |
Solution tampon pH | |
250 ml |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution tampon, pH 9,21