Learn More
Solution tampon, pH 9,00, NIST, Chem-Lab
Click to view available options
Quantité:
20 L
Conditionnement:
EP
Description
pH = 9,24 à 0 °C
pH = 9,11 à 10 °C
pH = 9,00 à 20 °C
pH = 8,97 à 25 °C
pH = 8,93 à 30 °C
pH = 8,86 à 40 °C
pH = 8,80 à 50 °C
pH = 8,75 à 60 °C
pH = 8,71 à 70 °C
pH = 8,67 à 80 °C
pH = 8,64 à 90 °C
pH = 9,11 à 10 °C
pH = 9,00 à 20 °C
pH = 8,97 à 25 °C
pH = 8,93 à 30 °C
pH = 8,86 à 40 °C
pH = 8,80 à 50 °C
pH = 8,75 à 60 °C
pH = 8,71 à 70 °C
pH = 8,67 à 80 °C
pH = 8,64 à 90 °C
Spécification
Spécification
Densité | 1.01g/mL |
pH | 9.00 |
Quantité | 20 L |
Formule | H3BO3, KCl, NaOH |
Conditionnement | EP |
Traçabilité au NIST | NIST traceable |