Learn More
Solution tampon, pH 8,00
Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
pH:
8
Description
Afin d’assurer des mesures fiables et reproductibles du pH, cet étalon tampon de pH est directement traçable à l’échelle de pH IUPAC par une chaîne de traçabilité ininterrompue. L’analyse traçable est nécessaire pour assurer la cohérence et l’acceptation universelle des résultats du pH, y compris l’acceptation par les organismes de réglementation.
- Traçabilité SRM pour NIST
- Certification ISO 9001:2008
- Accrédité ISO 17025
Spécification
Spécification
Point de fusion | 0°C |
Point d’ébullition | 100°C |
Couleur | Incolore |
pH | 8 |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 500 mL |
Type de solution | Tampon pH |
Traçabilité au NIST | Yes |
Informations sur la solubilité | Fully miscible in water |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution tampon, pH 8,00 >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu