Learn More
Solution tampon, pH 8 (±0,01 à 25°C), sans couleur, Traceable NIST, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
26.80€ - 78.20€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Buffer solution |
---|---|
CAS | 1310-73-2, 7778-77-0, 7732-18-5 |
Couleur | Jaune |
Forme physique | Liquide |
Numéro MDL | MFCD00134130 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11366089
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042420.AP |
500 mL |
26.80€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11304588
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042420.K2 |
1 L |
42.20€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11314588
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042420.K7 |
4 L |
78.20€
4L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Buffer solution (pH 8) is used as a means of keeping pH at a nearly constant value in different chemical applications. Buffer solution is used in alcoholic fermentation, leather tanning, electroplating, organic synthesis, sugar and paper manufacturing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Buffer solution | |
Jaune | |
MFCD00134130 | |
Miscible with water. |
1310-73-2, 7778-77-0, 7732-18-5 | |
Liquide | |
23 hPa (17mm Hg) at 20°C | |
Hydroxyde de sodium :0,7 % ; phosphate monopotassique :0,7% ; eau :98,6% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only