Learn More
Tampons de pH à code couleur avec format double col
BIOPHARMA
Code produit. 11444599
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
500 ml
1 L
Couleur:
Bleu
Jaune
pH:
7
10
Utilisez des tampons pH à code couleur pour faciliter l’utilisation. Les tampons de pH avec code couleur Reagecon™ dans un format de flacon à double col sont testés à 20°C ou 25°C et sont certifiés et traçables NIST.
  • Solutions tampons pH colorées
  • Testées à 20°C ou 25°C 
  • Certifiées par la méthode d’essai accréditée ISO/CEI 17025 de Reagecon
  • Traçabilité NIST
  • Présentés en différentes tailles de boîtes
Avantages des flacons à double col
  • Aucun risque de contamination
  • Il n’est pas nécessaire d’utiliser un récipient de mesure séparé pour l’étalonnage de l’électrode
  • La quantité correcte de tampon requise pour l’étalonnage est distribuée dans la chambre d’étalonnage, ce qui permet l’absence de déchets
  • Parfaitement adapté aux travaux sur le terrain
  • Simple à transporter
  • Formats disponibles : 250 ml, 500 ml et 1 L
Spécification
Couleur Bleu
pH 10
Quantité 500 ml
Conditionnement Flacon à double col en PEHD