Learn More
Solution tampon, pH 7, Baker Analyzed, jaune, J.T. Baker™
Marque: Avantor J.T.Baker 5656-01
80.85 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Buffer, pH 7 Reference standard solution | |
Liquide | |
0°C (32°F) |
Jaune | |
500 mL | |
Poly |