Learn More
Solution tampon, pH 7, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
28.40€ - 82.60€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Buffer solution |
---|---|
Note relative au nom | NIST Traceable |
CAS | 1336-21-6 |
Couleur | Vert |
Forme physique | Liquide |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11470161
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038711.AP |
500 mL |
28.40€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11348987
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038711.K2 |
1 L |
44.80€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11338987
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038711.K7 |
4 L |
82.60€
4L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Buffer solutions play a substantial role in industrial and physiological processes. Buffer solutions of known and precise pH value allow to set the testing system to measure the samples of unknown pH more precisely and accurately.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Buffer solution | |
1336-21-6 | |
Liquide | |
MFCD00066650 | |
23 hPa (17mm Hg) at 20°C | |
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N | |
35.05 | |
CHEBI:18219 |
NIST Traceable | |
Vert | |
H5NO | |
Yes | |
Miscible with water. | |
N.O | |
14923 | |
Specpure™ |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only