Learn More
Solution tampon pH 7,413 (25 °C), Avec fongicide, conforme à la norme DIN 19266, Honeywell Fluka™
Avec fongicide, conforme à la norme DIN 19266
Marque: Honeywell-Fluka 33597-6X1L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Buffer solution pH 7.413 (25°C) | |
100°C | |
≤100.0000%, ≤1.0000% | |
1.000 g/cm3 | |
Buffer |
With fungicide, according to DIN 19266 | |
≥90.0000% | |
7558-79-4, 7778-77-0 | |
6 x 1 L | |
Flacon poly |