Learn More
Solution tampon, pH 7,413, Reagecon™
Fabriqués conformément à la norme DIN 19266. La solution tampon Reagecon™, pH 7,413 est testée à 25 °C jusqu’à un niveau de précision de ±0,01 par une méthode agréée ISO 17025. Ce tampon d’étalonnage et de contrôle est spécialement formulé pour garantir sa stabilité, même après l’ouverture du flacon.
Marque: Reagecon 90514
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Afin d’assurer des mesures fiables et reproductibles du pH, cet étalon tampon de pH est directement traçable à l’échelle de pH IUPAC par une chaîne de traçabilité ininterrompue. L’analyse traçable est nécessaire pour assurer la cohérence et l’acceptation universelle des résultats du pH, y compris l’acceptation par les organismes de réglementation.
- Fabriquée conformément à la norme DIN 19266
- Fournie avec un certificat d’analyse détaillé, qui décrit la traçabilité au NIST
- Étalonnée à une valeur NIST de précision standard
- Certification ISO 9001:2008 et certifiée ISO 17025
- Les données liées à la température sont imprimées sur l’étiquette, tout comme les numéros de lot et les dates d’expiration
- Durée de conservation prolongée avec stabilisation améliorée—utilisable jusqu’à la date de péremption, même après ouverture
Spécification
0°C | |
Yes | |
Liquide | |
Characteristic | |
Fully miscible in water |
100°C | |
7.413 ±0.01 | |
250 mL | |
Yes |