Learn More
Solution tampon, pH 7,0, coloré en jaune, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
26.90€ - 77.50€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Buffer solution |
---|---|
CAS | 1310-73-2, 7778-77-0, 7732-18-5 |
Couleur | Jaune |
Forme physique | Liquide |
Numéro MDL | MFCD00146252 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11450271
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040439.AP |
500 mL |
26.90€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11348398
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040439.K2 |
1 L |
42.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11338398
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040439.K7 |
4 L |
77.50€
4L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Used to determine pH of solutions in various industrial applications. Buffer solutions of known and accurate pH value allows to adjust testing system to measure the samples with unknown pH more precisely and accurately.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Buffer solution | |
Jaune | |
MFCD00146252 | |
Miscible with water. |
1310-73-2, 7778-77-0, 7732-18-5 | |
Liquide | |
23 hPa (17mm Hg) at 20°C | |
Hydroxyde de sodium :0,7 % ; phosphate monopotassique :0,7 % ; eau :98,6% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only