Learn More
Solution tampon pH 7,0 (20 °C), dihydrogénophosphate de potassium / phosphate d’hydrogène disodique, traçable au SRM à partir du NIST, avec fongicide, Honeywell Fluka™
Code produit. 15694030
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
5 L
6 x 100 mL
6 x 500 mL
10 L
6 x 1 L
Dihydrogénophosphate de potassium / phosphate d’hydrogène disodique traçable au SRM à partir du NIST, avec fongicide
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Synonyme Potassium sodium phosphate buffer solution
Spécification
Nom chimique ou matériau Buffer solution pH 7.0 (20°C)
Note relative au nom Potassium dihydrogen phosphate / disodium hydrogen phosphate, traceable to SRM from NIST, with fungicide
Point d’ébullition 100°C
% min. CAS ≥90.0000%
% max. CAS ≤100.0000%, 0.7300%, 0.3500%
CAS 7558-79-4, 7778-77-0
Densité 1 g/cm3
Quantité 6 x 1 L
Type de solution Buffer
Numéro MDL MFCD00146206
Conditionnement Flacon poly